Dióxido de silicio 99,999%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 248 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Dióxido de silicio 99,999%
Dióxido de silicio
Formula: SiO₂
Densidad: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7