Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3592-10G IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA 328 EUR
APOSIN3592-10G APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Formula: Tm·Br₃·H₂O
Pto. de fusión: 952 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150441
Núm. CAS: 226419-26-7