Yttrium(III) acetate hydrate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Yttrium triacetate hydrate
IN3829-50G IN3829-1KG
APOSIN3829-50GEA 128 EUR
APOSIN3829-50G APOSIN3829-1KG
Yttrium(III) acetate hydrate 99,9%
Yttrium(III) acetate hydrate
Formula: (C₂H₃O₂)₃Y·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150128
Núm. CAS: 304675-69-2