8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0048-1G OR0048-500MG
APOSOR0048-1GEA 125 EUR
APOSOR0048-1G APOSOR0048-500MG
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Formula: C₉H₉N₃·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00491379
Núm. CAS: 91004-61-4