1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA 163 EUR
APOSOR0078-1G APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₁₆H₁₈N₂·2ClH
MW: 311,249 g/mol
Pto. de fusión: 205…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094588
Núm. CAS: 769944-87-8