1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0079-1G OR0079-250MG
APOSOR0079-1GEA 207 EUR
APOSOR0079-1G APOSOR0079-250MG
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Pto. de fusión: >260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03540959
Núm. CAS: 1188264-04-1
UN: 1759
ADR: 8,III