1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-5G OR0080-25G
APOSOR0080-5GEA 139 EUR
APOSOR0080-5G APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094589
Núm. CAS: 82516-06-1