2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetyl-3-oxo-3H-benzo[f]chromene
OR0089-1G OR0089-500MG OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA 87 EUR
APOSOR0089-1G APOSOR0089-500MG APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Formula: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00445975
Núm. CAS: 727-80-0