4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxypyrimidine-2-thiol, 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyrimidin-4-ol
OR0091-1G OR0091-5G
APOSOR0091-1GEA 58 EUR
APOSOR0091-1G APOSOR0091-5G
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₃S
MW: 202,231 g/mol
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662704
Núm. CAS: 90370-38-0