3-Chloro-4,4-dimethylpent-2-enenitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR0146-5G
OR0146-1G
APOSOR0146-5GEA
0
EUR
APOSOR0146-5G
APOSOR0146-1G
3-Chloro-4,4-dimethylpent-2-enenitrile 95+%
3-Chloro-4,4-dimethylpent-2-enenitrile
Formula:
C₇H₁₀ClN Pto. Ebullición: 90…92 °C (10 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00830175 Núm. CAS: 216574-58-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...