Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR01496-1G
OR01496-250MG
APOSOR01496-1GEA
0
EUR
APOSOR01496-1G
APOSOR01496-250MG
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Phenyl(phenylamino)acetic acid
Formula:
C₁₄H₁₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01724775 Núm. CAS: 3684-12-6 |