7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: YN1
OR015000-250MG
APOSOR015000-250MGEA 0 EUR
APOSOR015000-250MG
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formula: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00885567
Núm. CAS: 75187-63-2