4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR015022-250MG OR015022-100MG OR015022-1G
APOSOR015022-250MGEA 125 EUR
APOSOR015022-250MG APOSOR015022-100MG APOSOR015022-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₉H₁₇BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26521383
Núm. CAS: 1396215-84-1