3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01535-500MG OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA 249 EUR
APOSOR01535-500MG APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₇H₁₈O₄
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245367
Núm. CAS: 178445-83-5