(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric acid
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 133 EUR
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈O₅
MW: 254,279 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245370
Núm. CAS: 195202-08-5