2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01542-1G OR01542-5G
APOSOR01542-1GEA 145 EUR
APOSOR01542-1G APOSOR01542-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂O₂·ClH
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831017
Núm. CAS: 85084-36-2