3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorotetrahydrothiophene-3-ol 1,1-dioxide, 4-Chloro-3-hydroxythiolane 1,1-dioxide
OR015663-1G OR015663-500MG
APOSOR015663-1GEA 618 EUR
APOSOR015663-1G APOSOR015663-500MG
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Formula: C₄H₇ClO₃S
MW: 170,615 g/mol
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005486
Núm. CAS: 49592-61-2