4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 0 EUR
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Pto. Ebullición: 250…253 °C
Densidad: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008833
Núm. CAS: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6