2,3-Diphenylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01613-100MG OR01613-250MG OR01613-50MG
APOSOR01613-100MGEA 227 EUR
APOSOR01613-100MG APOSOR01613-250MG APOSOR01613-50MG
2,3-Diphenylpiperazine
2,3-Diphenylpiperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245414
Núm. CAS: 143699-24-5