3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-ol, 1-Hydroxy-1-(pyridin-3-yl)ethane
OR01622-25G OR01622-5G
APOSOR01622-25GEA 287 EUR
APOSOR01622-25G APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01691686
Núm. CAS: 4754-27-2