5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 45.1 EUR
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₂S
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01566583
Núm. CAS: 29212-25-7
UN: 1759
ADR: 8,III