3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR01694-5G OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA 0 EUR
APOSOR01694-5G APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454976
Núm. CAS: 6318-72-5