4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester, tert-Butyl (4-formylphenyl)carbamate
OR01705-5G
APOSOR01705-5GEA 156 EUR
APOSOR01705-5G
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,252 g/mol
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245541
Núm. CAS: 144072-30-0