1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cyano-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR017148-1G OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA 84.1 EUR
APOSOR017148-1G APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₆H₇N₃
Pto. de fusión: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833260
Núm. CAS: 306936-77-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III