6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-2-(3-phenylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR01726-100MG OR01726-50MG
APOSOR01726-100MGEA 145 EUR
APOSOR01726-100MG APOSOR01726-50MG
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₆H₁₇N₃O₂
MW: 283,325 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245561
Núm. CAS: 904816-46-2