6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Carboxypyridin-2-yl)-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine, 6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxylic acid
OR01741-10MG OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA 36.4 EUR
APOSOR01741-10MG APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245472
Núm. CAS: 904817-27-2