4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01749-1G OR01749-5G
APOSOR01749-1GEA 98.6 EUR
APOSOR01749-1G APOSOR01749-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00661746
Núm. CAS: 52708-32-4