2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
OR01759-100MG OR01759-1G OR01759-250MG
APOSOR01759-100MGEA 58 EUR
APOSOR01759-100MG APOSOR01759-1G APOSOR01759-250MG
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245479
Núm. CAS: 66630-70-4