3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR0176-10G OR0176-1G OR0176-5G
APOSOR0176-10GEA 395 EUR
APOSOR0176-10G APOSOR0176-1G APOSOR0176-5G
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190682
Núm. CAS: 16493-04-2