2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 270 EUR
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 297…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245480
Núm. CAS: 66630-72-6