3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 393 EUR
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₁₂H₈BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832525
Núm. CAS: 802580-12-7