6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01789-1G OR01789-250MG
APOSOR01789-1GEA 458 EUR
APOSOR01789-1G APOSOR01789-250MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₁₂H₈ClN₃
Pto. de fusión: 195…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03407868
Núm. CAS: 1844-53-7