6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperazine
OR018290-1G OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA 290 EUR
APOSOR018290-1G APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Formula: C₁₁H₁₂ClN₃S
MW: 253,751 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571353
Núm. CAS: 153025-29-7