Tropinone oxime hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride
OR018323-250MG OR018323-1G
APOSOR018323-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR018323-250MG APOSOR018323-1G
Tropinone oxime hydrochloride 97%
Tropinone oxime hydrochloride
Formula: C₈H₁₄N₂O·ClH
MW: 190,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01073570
Núm. CAS: 212079-30-6