Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-3-(chlorosulphonyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran-3-sulphonyl chloride
OR018431-250MG OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA 241 EUR
APOSOR018431-250MG APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
MW: 363,213 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934803
Núm. CAS: 306936-30-1
UN: 3261
ADR: 8,III