3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-4-(4-chlorophenyl)-2-(methysulphanyl)thiophene-3-carbonitrile, 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)-2-thenoic acid
OR018945-1G OR018945-250MG
APOSOR018945-1GEA 145 EUR
APOSOR018945-1G APOSOR018945-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₈ClNO₂S₂
MW: 309,791 g/mol
Pto. de fusión: 241…243 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00112478
Núm. CAS: 116525-66-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III