2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 114 EUR
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₇ClN₄
MW: 158,589 g/mol
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764685
Núm. CAS: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III