6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 1330 EUR
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,026 g/mol
Pto. de fusión: 141…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728602
Núm. CAS: 147249-41-0