3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR01957-1G
OR01957-250MG
APOSOR01957-1GEA
157
EUR
APOSOR01957-1G
APOSOR01957-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₅ClN₂O₂ Pto. de fusión: 198,5…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09836169 Núm. CAS: 1000017-94-6 |