(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0199-1G OR0199-5G OR0199-10G
APOSOR0199-1GEA 102 EUR
APOSOR0199-1G APOSOR0199-5G APOSOR0199-10G
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₂·ClH
Pto. de fusión: 141…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06245509
Núm. CAS: 3637-58-9