3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydrazinobenzyl methyl ether dihydrochloride, (3-Methoxybenzyl)hydrazine dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenyl methyl ether dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)anisole dihydrochloride
OR0202-1G
OR0202-5G
OR0202-25G
APOSOR0202-1GEA
208
EUR
APOSOR0202-1G
APOSOR0202-5G
APOSOR0202-25G
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₂N₂O·2ClH MW: 225.116 g/mol Pto. de fusión: 115…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245507 Núm. CAS: 849021-11-0 |