4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 0 EUR
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245520
Núm. CAS: 916792-28-4