1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[(Piperazin-1-yl)methyl]nitrobenzene dihydrochloride
OR0227-10G OR0227-2G OR0227-5G
APOSOR0227-10GEA 427 EUR
APOSOR0227-10G APOSOR0227-2G APOSOR0227-5G
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂·2ClH
MW: 294.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972581
Núm. CAS: 422517-67-7