2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Cyanobenzyl)piperazine, 1-[(2-Cyanophenyl)methyl]piperazine
OR0228-1G OR0228-250MG
APOSOR0228-1GEA 119 EUR
APOSOR0228-1G APOSOR0228-250MG
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972582
Núm. CAS: 174609-74-6