4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Cyanobenzyl)piperazine
OR0230-5G OR0230-1G
APOSOR0230-5GEA 335 EUR
APOSOR0230-5G APOSOR0230-1G
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972584
Núm. CAS: 89292-70-6