Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0231-500MG OR0231-1G
APOSOR0231-500MGEA 140 EUR
APOSOR0231-500MG APOSOR0231-1G
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂N₄O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01124449
Núm. CAS: 186340-03-4