N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Piperazino-acetic acid-benzylamide dihydrochloride
OR0245-250MG
OR0245-500MG
APOSOR0245-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR0245-250MG
APOSOR0245-500MG
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₉N₃O·2ClH MW: 306.231 g/mol Pto. de fusión: 218…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115628 Núm. CAS: 827614-58-4 |