Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0275-1G OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA 97.3 EUR
APOSOR0275-1G APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456546
Núm. CAS: 42974-19-6