6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)benzene
OR0294-1G OR0294-250MG
APOSOR0294-1GEA 306 EUR
APOSOR0294-1G APOSOR0294-250MG
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₁₁H₇ClN₄
MW: 230,653 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277891
Núm. CAS: 7190-80-9