5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Formula: C₁₁H₁₃N₃OS
MW: 235,305 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312949
Núm. CAS: 290313-19-8